VWR® VisiCam® Plus, digitale USB-camera's
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
630-2737EA 430 EUR
630-2737 630-2738 630-2919 630-2973 630-2974 630-3357
VWR® VisiCam® Plus, digitale USB-camera's
Camera's
Deze camera's leveren beelden met hoge resolutie voor alledaagse microscopie.
  • Uiterst betrouwbare kleurgetrouwheid
  • Automatische belichting en witbalans voor heldere beelden
  • USB 3.0-aansluiting voor snelle gegevensoverdracht
  • Standaard optische poort met C-bevestiging
  • Inclusief software voor het bekijken en vastleggen van afbeeldingen en video voor analyse en verwerking
With the correct C-mount for your microscope and camera, it fits to any microscope in educational, industrial or clinical use.
Informatie over toebehoren: De benodigde software kunt uMore Product Information