Flexacam C5 en I5 microscoopcamera's
Leverancier: LEICA MICROSYSTEMS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
12730537 12730535 12730536
630-3528EA 1790 EUR
630-3528 630-3526 630-3529
Flexacam C5 en I5 microscoopcamera's
Camera's
Met Flexacam-microscoopcamera's kunt u de fijne monsterdetails zien die u nodig hebt met nauwkeurige kleuren en hoge resolutie.
  • Flexacam c5 microscoopcamera voor C-mount installatie op een stereo- of compoundmicroscoop
  • Flexacam i5 microscoopcamera voor installatie tussen de optiekdrager en binoculaire buis van een stereo- of compoundmicroscoop
  • Onthul fijne details van uw voorbeeld en leg beelden vast in hoge resolutie dankzij de 12 megapixel CMOS-sensor
  • Onderscheid details snel en duidelijk dankzij de snelle automatische belichting, zelfs bij het schakelen