Spectrofotometrische colorimeters, Lovibond® PFXi 880
Leverancier: Lovibond Tintometer
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1378801 1378801H 1378802 1378802H 1378803 1378803H 1378804 1378804H 1378805 1378805H 1378806 1378806H
633-0222EA 13370 EUR
633-0222 633-0223 633-0224 633-0225 633-0226 633-0227 633-0228 633-0229 633-0230 633-0231 633-0232 633-0233
Spectrofotometrische colorimeters, Lovibond® PFXi 880
Colorimeters Colorimeters met automatische transmissie
Een serie automatische spectrofotometrische colorimeters voor objectieve kleuranalyse van consumptieoliën, chemicaliën, petrochemicaliën, brandstoffen en andere transparante producten. De PFX880-instrumenten zijn robuuste colorimeters met een stalen behuizing die als QC-instrumenten functioneren binnen het laboratorium of bij 24-uursbedrijf in een productieomgeving. De nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van de kleurgegevens die deze colorimeters bieden, zorgen voor consistentie in kleurmetingen, wat gebruikers toelaat om met vertrouwen om belangrijke beslissingen te nemen metMore Product Information