Kalibratievloeistoffen en olieën voor refractometers
Leverancier: BELLINGHAM STANLEY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
90-525 90-501 90-502 90-503 90-504 90-505 90-506 90-507 90-508 90-518 90-601 90-602 90-603 90-604 90-605 90-606 90-607 90-608 90-618 90-903 90-535 90-910 90-911 90-912 90-913 90-914 90-531
635-0468EA 260 EUR
635-0468 635-0450 635-0451 635-0452 635-0453 635-0454 635-0455 635-0456 635-0457 635-0458 635-0459 635-0460 635-0461 635-0462 635-0463 635-0464 635-0465 635-0466 635-0467 BELL90-903 635-0506 BELL90-910 BELL90-911 BELL90-912 BELL90-913 BELL90-914 BELL90-531
Kalibratievloeistoffen en olieën voor refractometers
Standaarden Standaarden voor brekingsindexbepaling
Een reeks vloeistoffen voor verificatie/kalibratie aan de lage en hoge zijde van de refractieve indexschaal en het bijbehorende Brix-bereik.
AG fluids.
Onderste gedeelte van de Brix-schaal
Verkrijgbaar in multi-pack formaten 5x5 ml en 20x5 ml
Maximale onzekerheid ±0,000037 RI of ±0,019 °Brix
Calibration oils.
Bovenste gedeelte van de Brix-schaal
Verkrijgbaar in 5x5 ml multi-packs
Maximale onzekerheid ±0,000074 RI of ±0,030 °Brix
Certificaten: Geproduceerd overeenkomstig EN/ISO/IEC17025:2005 en traceerbaar conform NIST.
Bestelinformatie: Voor meer sacharose-standaardoplossingen gelieve contact te nemen met Avantor