pH-combinatie-elektroden, Orion™ 8102BN ROSS™
Leverancier: Thermo Orion
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
8102BN
662-0719EA 503 EUR
662-0719
pH-combinatie-elektroden, Orion™ 8102BN ROSS™
Elektroden pH-elektroden
ROSS™ pH-elektroden bieden ongeëvenaarde voordelen die gebruikers bij geen enkele andere pH-elektrode zullen vinden. Vergeleken met conventionele elektroden vertoont het beproefde ROSS-referentiesysteem superieure stabiliteit bij metingen, snellere respons, grotere nauwkeurigheid en precisie bij het meten van monsters die variëren in temperatuur of bij het kalibreren bij temperaturen die verschillen van de monsters.
  • ROSS-elektroden vermijden de drift op lange termijn die andere elektroden vertonen (ROSS-elektroden drijven met minder dan 0,002 pH per dag),