pH/mV/°C/ion-meter, tafelmodel, inoLab® pH/ION 7320
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1GA340 1GA330 1GA330P 1GA340P
662-1685EA 2174 EUR
662-1685 662-1683 662-1684 662-1686
pH/mV/°C/ion-meter, tafelmodel, inoLab® pH/ION 7320
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Dit tweekanaals instrument is ideaal voor precieze metingen van pH, ISE of Redox en automatische documentatie conform GLP/AQA, zoals vereist door geaccrediteerde laboratoria. De metingen met hoge resolutie kunnen eenvoudig worden geregeld via een grafisch gebruikersinterface.
  • 5-punts kalibratie voor het meten van pH en maximaal 7-punts voor het meten van ionen
  • USB-interface voor snelle gegevensoverdracht in .csv-formaat of via de optionele geïntegreerde printer
  • CMC-functie voor pH en ISE om het ideale meetbereik te visualiseren, ondersteunt correcte meting