Gecombineerde ionselectieve elektroden, 800-serie
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
106667 106663 106653 106651 106675 106665 106666 106671 106661 106655 106649
662-7379EA 1288 EUR
662-7379 662-7375 662-7367 662-7059 662-7386 662-7377 662-7378 662-7383 662-7373 662-7369 WTWA106649
Gecombineerde ionselectieve elektroden, 800-serie
Elektroden ISE-elektroden
Deze eenvoudig te gebruiken, robuuste, hoogwaardige ionenselectieve elektroden zijn ideaal voor toepassingen op locatie.
  • Gecombineerd met ingebouwde referentie-elektroden waardoor deze bijzonder geschikt zijn voor het meten van monsters met een klein volume
Bestelinformatie: Moet worden aangevuld met elektrolyt-, ISA- en standaardoplossingen (standaardoplossing voor CN800 moet vers zijn bereid).