Geleidbaarheidsmeters, draagbaar, Cond 3110 / 3310
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
2CA100 2CA101 2CA103 2CA300 2CA301
663-8121EA 743 EUR
663-8121 663-8122 663-8124 663-8129 663-8130
Geleidbaarheidsmeters, draagbaar, Cond 3110 / 3310
Elektrochemische meters Geleidbaarheidsmeters
Waterdichte handmeters ontworpen voor onbeperkt buitengebruik.
  • Groot beeldscherm zorgt voor een uitstekende leesbaarheid, ook bij weinig licht
  • Robuuste behuizing en afgedicht siliconen toetsenbord met beschermingsklasse IP 66/67
Cond 3110: Betrouwbare, overzichtelijke meter voor basis- en standaardmetingen, bijv. voor toepassingen in het onderwijs.
- Groot LCD-beeldscherm
- Duidelijke bediening dankzij tastgevoelige toetsen
- Ingebouwde timer garandeert nauwkeurige metingen
- Automatische temperatuurcompensatie
- Tot 1000 uur continu gebruikMore Product Information