Luminescerende/optische opgeloste-zuurstofelektrode (LDO-elektrode) voor BOD-meting, IntelliCAL™ LBOD101
Leverancier: Hach
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
LBOD10101
664-0205EA 1618 EUR
664-0205
Luminescerende/optische opgeloste-zuurstofelektrode (LDO-elektrode) voor BOD-meting, IntelliCAL™ LBOD101
Elektroden Elektroden voor opgeloste zuurstof
De LBOD101 is een digitale, luminescerende opgeloste-zuurstofsensor (LDO-sensor) met een vervangbaar geïntegreerd roersysteem. De elektrode meet de opgeloste zuurstof voor bepaling van BOD (biochemische zuurstofbehoefte) in BOD-flessen in BOD5-testtoepassingen. De elektrode wordt gebruikt voor eerste en laatste metingen van opgeloste zuurstof.
  • Enkel geschikt voor digitale Hach meters (bijv. HQd meters)
  • Geen membranen die vuil kunnen worden of moeten worden vervangen, geen elektrolytoplossing die moet worden aangevuld, en snelle, betrouwbare 2-
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable