Handmeters voor opgeloste zuurstof, Oxi 3205 / 3310
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
2BA100 2BA101 2BA300 2BA301 2BD350 2BD351 2BD352
664-0525EA 816 EUR
664-0525 664-0526 664-0533 664-0534 664-0180 664-0140 664-0181
Handmeters voor opgeloste zuurstof, Oxi 3205 / 3310
Elektrochemische meters Zuurstofmeters
Waterdichte handmeters ontworpen voor onbeperkt buitengebruik.
  • Groot beeldscherm zorgt voor een uitstekende leesbaarheid, ook bij weinig licht
  • Robuuste behuizing en afgedicht siliconen toetsenbord met beschermingsklasse IP 66/67
  • Tot 2500 uur continu gebruik met een set batterijen
  • Groot gegevensgeheugen (datum, tijd en ID-nummers voor metingen)
  • Keuze uit vier talen (Engels, Duits, Frans, Spaans)
Voor uitdagende metingen op het veld of in de fabriek, bijv. water/afvalwateranalyse, de chemische/farmaceutische industrie, enz.
Oxi 3310:
- UitgebreidMore Product Information