Multiparametersysteem (pH/ionen/zuurstof), draagbaar, SevenGo Duo pro™ SG68
Leverancier: Mettler - Toledo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
51302610 51302611 51302612 51302613
665-0267EA 2010 EUR
665-0267 665-0193 665-0194 665-0268
Multiparametersysteem (pH/ionen/zuurstof), draagbaar, SevenGo Duo pro™ SG68
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Draagbare tweekanaals meter voor de simultane bepaling van pH, mV of ionenconcentraties en opgeloste zuurstof.
  • Stevige waterdichte behuizing, display met achtergrondverlichting en intuïtief menu
  • pH-kalibratie tot maximaal 5 punten met keuze uit 7 vooraf gedefinieerde en 1 door de gebruiker gedefinieerde bufferset
  • Gegevensopslag voor 500 GLP-gegevensrecords met tijd/datum, sensor-ID en serienummer, en gebruikers- en monster-ID's
  • Infraroodinterface voor rechtstreekse gegevensoverdracht naar een printer of pc
  • Verbeterde betrouwbaarheid dankzij uitgebreide
More Product Information