Multi-parameter-meter, draagbaar, Professional Plus
Leverancier: YSI ENVIRONMENTAL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
605101 605203 605202 605102 605790-1 605790-4 605790-10 605790-20 605790-30 605104 605105 605106
665-0211EA 354 EUR
665-0211 665-0210 665-0209 665-0208 665-0203 665-0207 665-0204 665-0205 665-0206 665-0212 665-0213 665-0214
Multi-parameter-meter, draagbaar, Professional Plus
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
De Professional Plus is de meest veelzijdige draagbare multiparametersysteem die op de markt verkrijgbaar is. U kunt hiermee maximaal 11 parameters meten: pH, ORP, ammonia, nitraat, chloride, opgeloste zuurstof, geleidbaarheid, zoutgehalte, TDS, luchtdruk en temperatuur; geen gedoe meer met kabels omdat u altijd met slechts een kabel werkt.
  • Met rubber beklede IP 67-behuizing (zelfs zonder batterijklep)
  • Robuuste kabelsensoren met connectoren die voldoen aan militaire specificaties (ook waterdicht)
  • USB-aansluiting en Data Manager-software met
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable