Multiparametermeter, tafel, Orion™ Versa Star™ Pro™
Leverancier: Thermo Orion
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
VSTAR00
665-0283EA 2130 EUR
665-0283
Multiparametermeter, tafel, Orion™ Versa Star™ Pro™
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Deze meter biedt verwisselbare meetmodules waarmee meerdere gebruikers vier afzonderlijke kanalen kunnen aanpassen aan hun specifieke eisen.
  • Kleurendisplay met instelbare tekstgroottes; numeriek toetsenbord; meetstabiliteitsindicator op het scherm
  • Auto-Read om een stabiele meting vast te houden; tien met een wachtwoord beveiligde methoden per kanaal
  • Hoorbare alarmen waarschuwen gebruikers automatisch wanneer een ingestelde offsetwaarde, hoge/lage grenswaarde en kalibratietijdsinterval zijn bereikt
  • Meng oplossingen gelijkmatig met behulp van maximaal twee