VWR® shiroGEL horizontaal elektroforesesysteem
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
700-0250EA 517 EUR
700-0250 700-0253 700-0255
VWR® shiroGEL horizontaal elektroforesesysteem
Elektroforesesystemen Horizontale gelelektroforesesystemen
De shiroGEL horizontale elektroforesesystemen en accessoires zijn ontworpen voor gebruiksgemak en veilige bediening en zijn gebouwd om de ontberingen van het dagelijks gebruik te weerstaan. Voor lekvrije prestaties zijn de gelboxen en geltrays gegoten uit dik acryl. UV-transparante geltrays helpen bij de visualisatie van monsters. Cassettes beschermen de elektroden en maken eenvoudige vervanging mogelijk. Gelgieten is eenvoudig met de duurzame rubberen gietpoorten. Gleuven in de zijkanten van de bakjes zorgen voor een gemakkelijke plaatsing van de kam. Het tweedelige ontwerp van de kammenMore Product Information