ESD-wissers met lange handgreep, Alpha®
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
TX761D
710-0581EA 41.6 EUR
710-0581
ESD-wissers met lange handgreep, Alpha®
Wattenstaafjes Wattenstaafjes voor reiniging
De wisserkop bestaat uit ultraschoon gebreid Alpha® polyester met een flexibel intern kopblad.
  • Stat-Rite® staafje met beperkte contaminatie
  • Neemt op een veilige manier elektrische ladingen op zonder bijkomende contaminatie
  • Wisserstaafje draagt de ESD-veiligheidsstempel
Uitstekende antistatische wisser voor het schoonmaken van oppervlakken en moeilijk te bereiken gebieden.
Verpakking: Zak-in-zak verpakt.
Opgelet: De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904.