Sterilisatoren, SN modellen
Leverancier: MEMMERT
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
SN110 SN110PLUS SN160 SN160PLUS SN260 SN260PLUS SN30 SN30PLUS SN450 SN450PLUS SN55 SN55PLUS SN75 SN750 SN750PLUS SN75PLUS
710-1049EA 1883 EUR
710-1049 710-1069 710-1096 710-1138 710-1165 710-1185 710-1237 710-1256 710-1284 710-1303 710-1329 710-1348 710-1376 710-1377 710-1396 710-1440
Sterilisatoren, SN modellen
Sterilisatoren Hetelucht sterilisatoren
Deze sterilisator voldoet aan alle relevante normen en voorschriften voor medische producten en garandeert betrouwbare programmasequenties, ongeacht de lading en het volume van de kamer. Met name door de SetpointWAIT-functie kan deze heteluchtsterilisator op elk gewenst moment worden gevalideerd. De SetpointWAIT functie zorgt ervoor dat het programma pas wordt voortgezet zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. Nauwkeurig aanhouden van de sterilisatieduur en daarmee de volledige vernietiging van zelfs zeer resistente micro-organismen zijn daarom altijd gewaarborgd. Deze functie kan ookMore Product Information