Mierenzuur 100%

Leverancier: MEGAZYME
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

K-FORM
710-1895EA 294 EUR
710-1895
Mierenzuur 100%
Mierenzuur
Formule: HCO₂H
Kookpunt: 100…101 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003297
CAS nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
Bereik: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR