Kleuringssystemen, EasyDip™
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
M900-12AS M905-12DGY M900-12B M900-12G M900-12P M900-12W M900-12Y M906 M906-12AS
720-0791EA 183 EUR
720-0791 720-0793 720-0792 720-0794 720-0795 720-0796 720-0797 630-1540 SIMPM906-12AS
Kleuringssystemen, EasyDip™
Kleurbakken
Het dia-kleursysteem is gemaakt van acetaalplastic.
  • Bakjes kunnen eenvoudig aan elkaar worden gekoppeld voor behoud van dezelfde volgorde bij verplaatsing
  • Brede stabiele bodem voor optimale stabiliteit. De binnenkant springt iets in waardoor minder reagens nodig is
  • Verkrijgbaar in vijf kleuren voor duidelijke herkenning van inhoud of toepassingen
Het kleuringssysteem voor objectglaasjes bevat twee onderdelen: een vierkant kleurbakje en een verticaal schuifrek met 12 posities. Het kleurbakje is vervaardigd van robuust acetaal kunststof en bestand tegenMore Product Information