Weefselcassettes, Slimsette™, in QuickLoad™-stapels, M509T
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
M509-10T M509-11T M509-12T M509-2T M509-3T M509-4T M509-5T M509-6T M509-7T M509-8T M509-9T
720-1422EA 788 EUR
720-1422 720-1424 720-1426 720-1431 720-1433 720-1435 720-1437 720-1439 720-1441 720-1443 720-1445
Weefselcassettes, Slimsette™, in QuickLoad™-stapels, M509T
Histologie-cassettes Cassettes voor weefselbehandeling
De cassettes houden de monsters veilig ondergedompeld.
  • Op elke cassette is reeds een wegwerp-afdekking van kunststof uit één stuk bevestigd
  • Herbruikbare stalen deksels zijn hierdoor niet meer nodig
  • De afdekking kan zo vaak als nodig is worden geopend en gesloten en wordt altijd opnieuw vergrendeld
Ze zijn gemaakt van een speciale acetaalpolymeer met grote dichtheid, en zijn volledig bestand tegen de chemische werking van de solventen in een histologielaboratorium. De efficiënte doorstroomslots maken maximale vloeistofuitwisseling mogelijk enMore Product Information