Biopsie-Inbedcassetten, Swingsette®, M516
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
M516-10 M516-11 M516-12 M516-2 M516-3 M516-4 M516-5 M516-6 M516-7 M516-8 M516-9
720-1642EA 314 EUR
720-1642 720-1643 720-1644 720-1648 720-1649 720-1650 720-1651 720-1652 720-1653 720-1654 720-1655
Biopsie-Inbedcassetten, Swingsette®, M516
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Uit acetaalpolymeer.
  • Aanhangend scharnierdeksel gemakkelijk te openen dankzij lange lip
  • Kunststofcassettes voor eenmalig gebruik en zeer goed bestand tegen histologische oplossingen
  • Goede vloeistofuitwisseling dankzij kleine vierkante gaatjes. Geen biopsiepads of -zakjes nodig.
  • De 45° schuin aflopende voorzijde is geschikt voor bepaalde automatische etiketteersystemen
Verpakking: elke verpakking bevat 3 dozen met 500 cassettes.