VWR® Q Path® MacroStar II, Cassettes, in hoes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
720-2052EA 457 EUR
720-2052 720-2054 720-2055 720-2056 720-2057 720-2058 720-2051 720-2053 720-2050
VWR® Q Path® MacroStar II, Cassettes, in hoes
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetal polymeer. Geschikt voor het houden en het identificeren van weefselmonsters in de verwerking, inbedden en snijden procedures. Bestand tegen alle gebruikelijke histologische oplosmiddelen. Cassettes in voorgevulde hoezen voor Thermo en RA Lamb cassetteprinters. Vijftig dispensers met 80 cassettes en 2×2000 deksels.
  • Grote opening voor filtratie van vloeistoffen
  • Met afzonderlijk deksel
  • 45° schrijfhoek