VWR® Q Path® NovaBrush® Cytologische Endo- en Exocervicale Borstels
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
720-2066EA 236 EUR
720-2066 720-2069 720-2067 720-2068 720-2070 720-2071
VWR® Q Path® NovaBrush® Cytologische Endo- en Exocervicale Borstels
Borstels
Q Path® NovaBrush®-borstels voor eenmalig gebruik zijn ontwikkeld voor endo- en exocervicale cellen. De vorm van de kop van de Q Path NovaBrush® 1 maakt deze alleen geschikt voor endocervicale monstername zonder risico op beschadiging van de patiënt. De roze handgreep is vast (niet-afneembare kop) en is geschikt voor de conventionele PAP-techniek voor het maken van uitstrijkjes en cytologie op vloeistofbasis. De NovaBrush® 2 en 3 maken gelijktijdige exocervicale en endocervicale monstername mogelijk. Ze hebben een ronde roze of groene (afneembare) en monsternamevorm van ergonomischeMore Product Information