VWR® Q Path® MicroStar II, Cassettes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
720-2073EA 245 EUR
720-2073 720-2074 720-2075 720-2076 720-2077 720-2078 720-2079 720-2080 720-2072
VWR® Q Path® MicroStar II, Cassettes
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetaal-polymeer. Geschikt voor het vasthouden en identificeren van weefselmonsters in verwerkings, inbeddings- en sectioneringsprocedures. Bestand tegen alle veelgebruikte histologische solventen. Cassettes met los wegwerpdeksel, geleverd in distributiedoos met 2×1000 cassettes en 1×2000 deksels. Deze cassette is speciaal ontworpen voor cassettebranders.
  • Eenvoudig te gebruiken cassette met smalle opening
  • Met scharnier en afzonderlijk deksel
  • Schrijfveld in hoek van 45°
  • Cassettes met richels, waardoor openen na impregnatie gemakkelijker is