VWR® Q Path® MicroStar V, Cassettes, in rekken
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
720-2091EA 374 EUR
720-2091 720-2092 720-2093 720-2094 720-2095 720-2096 720-2097 720-2098 720-2090
VWR® Q Path® MicroStar V, Cassettes, in rekken
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetaal-polymeer. Geschikt voor het vasthouden en identificeren van weefselmonsters in verwerkings, inbeddings- en sectioneringsprocedures. Bestand tegen alle veelgebruikte histologische solventen. Cassettes met gelast wegwerpdeksel, geleverd in rekken voor Leica- en Sakura-cassetteprinters. 2000 cassettes verpakt per 40 per rek.
  • Eenvoudig te gebruiken cassette met smalle opening
  • Schrijven aan de voorzijde en aan beide zijkanten
  • Cassettes met richels, waardoor openen na impregnatie gemakkelijker is