VWR® Q Path® MacroStar VI, Cassettes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
720-2176EA 155 EUR
720-2176 720-2177 720-2178 720-2179 720-2180 720-2181 720-2182 720-2174 720-2175
VWR® Q Path® MacroStar VI, Cassettes
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetaal-polymeer. Geschikt voor het vasthouden en identificeren van weefselmonsters in verwerkings, inbeddings- en sectioneringsprocedures. Bestand tegen alle veelgebruikte histologische solventen. Cassettes met gelast deksel, geleverd in dispensers voor 500 cassettes. Verpakt per 3 dozen met 500 cassettes.
  • Met hoek van 30°
  • Schrijfveld aan de voorzijde en aan beide zijkanten
  • Cassettes met richels, waardoor openen na impregnatie gemakkelijker is