VWR®, Q Path® MacroStar I, cassettes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
720-2247EA 239 EUR
720-2247 720-2248 720-2249 720-2250 720-2246 720-2244 720-2245 720-2242 720-2243
VWR®, Q Path® MacroStar I, cassettes
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetaal-polymeer. Geschikt voor het vasthouden en identificeren van weefselmonsters tijdens verwerkings-, inbeddings- en sectieprocedures. Bestand tegen alle algemeen gebruikte histologische oplosmiddelen. Accepteert standaard roestvrijstalen deksels. Doos met 4000 cassettes.
  • Grote opening voor de filtratie van vloeistoffen
  • Met schrijfhoek van 45°
  • Zonder deksel
  • Met 34 gaten