Biopsiemonsterbewerking, CellSafe™
Leverancier: CELLPATH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
EBB-0102-10A EBE-0201-02A EBC-0102-01A EBE-0201-03A
720-2355EA 31.7 EUR
720-2355 720-2333 720-2332 720-2334
Biopsiemonsterbewerking, CellSafe™
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Bestaat uit twee scharnierende, in elkaar sluitende frames met een integraal nylon gaas. Dit zeer fijnmazige 200 µm gaas zorgt voor een hoge monsterbescherming.
  • Geen weefselbeschadiging
  • Lage reagens carry-over
De CellSafe™ past in elke inbedcassette.