IP ActivFlo Biopsy I-cassettes, getapet
Leverancier: LEICA HISTOLOGY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
39LC-605-1-L 39LC-605-9-L 39LC-605-7-L 39LC-605-10-L 39LC-605-8-L 39LC-605-11-L 39LC-605-2-L 39LC-605-3-L 39LC-605-4-L 39LC-605-5-L 39LC-605-6-L
720-2362EA 165 EUR
720-2362 720-2650 720-2646 720-2492 720-2648 720-2494 720-2496 720-2498 720-2640 720-2642 720-2644
IP ActivFlo Biopsy I-cassettes, getapet
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
IP ActivFlo Biopsie I-cassettes zijn voorzien van een gepatenteerd 'Fluidic Flow'-porieontwerp voor maximale reagensuitwisseling. De cassettes hebben een innovatief V-vormig ontwerp met poriën van 0,67 mm dat vloeistof naar binnen zuigt/lucht uitdrijft. De cassettes zijn tevens voorzien van schuine wanden die een mandje vormen voor beheer van kleine weefsels. Deze eendelige cassettes met ‘breekbare’ scharnieren zijn ontworpen voor de Leica IP C-cassetteprinter, met een printfoutwaarde van <1%.
  • Beschikbaar voor eenvoudig laden van de printer
  • Elf kleuren in hoeveelheden van 1000, getapet