VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, geldocumentatiesysteem
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
730-1458EA 9400 EUR
730-1458 730-1469
VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, geldocumentatiesysteem
Fotodocumentatiesystemen
VWR® Imager-geldocumentatie- en analysesystemen zijn verkrijgbaar in configuraties die geschikt zijn voor fluorescentie- en chemiluminescentietoepassingen. Beide modellen zijn uitgerust met een digitale CCD-camera (3,8 of 4 MP) die gebruik maakt van de nieuwste USB-technologie. Het standaardsysteem beschikt over een 12-bit CCD-camera die softwarematig kan worden aangepast naar 16-bit. Het CHEMI Premium-systeem is uitgerust met een echte 16-bits geavanceerde gekoelde CCD-camera die beelden kan vastleggen van een breed scala aan chemiluminescerende monsters met behulp van gewone substraten.