PCR-platen voor Roche® LightCycler® 480
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
781358 781365 781364 781358BC
731-0164EA 387 EUR
731-0164 732-1463 732-1462 731-0439
PCR-platen voor Roche® LightCycler® 480
Microplaten PCR-platen
PP, wit. Beschikbaar bij de formaten 96-well laag profiel en 384-well. Beide platen zijn compatibel met vele thermische cyclers, maar zijn perfect geschikt voor gebruik in de Roche® LightCycler® 480.
  • Uniformally coloured with titanium dioxide (TiO₂)
  • Smooth surfaces to optimise reflection of the fluorescence signal
  • Extra-thin wall thickness to provide optimal thermal transfer and short cycle times
  • 96-well plates have black alphanumeric coding, no additional markings on the cut corner
  • Free from DNase, RNase and DNA
  • Autoclavable 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285