Minibuisjessysteem, Axygen®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MTS-11-C MTS-11-8-C-R-S MTS-06-C-R MTS-06-C-R-S MTS-06-C MTS-11-12-C MTS-11-12-C-R MTS-11-12-C-RS MTS-11-8-C MTS-11-8-C-R MTS-11-C-R MTS-11-C-R-S
733-1979EA 42.6 EUR
733-1979 732-1138 731-0211 731-0212 731-0210 731-0213 731-0214 731-0215 731-0216 731-0217 731-0219 731-0220
Minibuisjessysteem, Axygen®
Buisjes Microbuisjes
PP, 100% zuiver. Het Axygen 96-wells minibuisjessysteem is ontworpen voor gebruik met plugvormige doppen strips van 8 of 12 doppen.
  • Compatibel met Beckman, Tecan, Zymark en andere robotwerkstations
  • Het ontwerp met doppen op één lijn met ingegraveerd alfanumeriek raster zorgt voor positieve monsteridentificatie
  • Door ingegoten condensatieringen op de afdekking wordt het risico van contaminatie geminimaliseerd