PCR-platen, 96-well, Thermo-Fast®, Mark II
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
AB-1400 AB-1400/W AB-1400/B AB-1400/G AB-1400/P AB-1400/R AB-1400/Y AB-1400/K AB-1400-L AB-1400/B-L AB-1400/G-L AB-1400/Y-L AB-1400/W-L AB-1400/R-L AB-1400/P-L AB-1400/150
732-0892EA 162 EUR
732-0892 732-0894 731-0295 731-0297 731-0299 731-0300 731-0301 732-0893 732-0882 731-0296 731-0298 732-2953 732-2952 732-2951 732-2950 ADVAAB-1400/150
PCR-platen, 96-well, Thermo-Fast®, Mark II
Microplaten PCR-platen
PP. De PCR detectie plaat bevat een vlak deck voor een verbeterde behandeling en verzegeling.
  • Onmiddelijk compatibel met alle belangrijke thermal cyclers, ook alle ABI thermal cyclers, qPCR instrumenten en sequenties
  • Een vlak deck voor verbeterde verzegelingskarakteristieken - dat kan afgesloten worden d.m.v. verzegeling met warme lijm, kleefband, matten of cap strips
  • Cut corner (A12)
  • Vrijvan certificaten van DNase, RNase en menselijke genome DNA