Semiautomatische microplaatwarmtesealer, Axygen® PlateMax®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
HS-1230
731-0352EA 6990 EUR
731-0352
Semiautomatische microplaatwarmtesealer, Axygen® PlateMax®
Warmtesealers Warmtesealers voor microplaten
Axygen® PlateMax® semiautomatische plaatafdichter is ideaal voor laboratoria met low tot medium throughput die uniforme en consistente afdichting van microplaten vereisen. De PlateMax® sealer biedt volledige veelzijdigheid en is geschikt voor een volledig gamma van platen voor PCR-, assay- of opslagtoepassingen. Hij kan gebruikt worden om een groot bereik aan plaathoogtes af te dichten. De afdichtparameters worden ingesteld en weergegeven via het gebruikersvriendelijke bedieningspaneel en de afdichting gebeurt automatisch, wat zorgt voor consistente resultaten.