VWR®, Strips van PCR-buisjes, zonder doppen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
732-0546EA 258 EUR
732-0546 732-0550 732-0552 732-0553 732-0554 732-0545 211-0338 211-0339 211-0381 732-1506 732-1521 732-1517 732-1518 732-1519 732-1520 731-0367 732-3391 732-3484 732-3485 732-3499 732-3608 732-3609 732-3610
VWR®, Strips van PCR-buisjes, zonder doppen
Buisjes PCR-buisjes
Deze PCR-buisstrips en doppen zijn gemaakt van PP-hars en zijn ontworpen om te passen op de meeste populaire merken thermocyclers.
  • Gecertificeerd vrij van DNase, RNase en menselijk DNA
  • Vervaardigd uit polypropyleen onder strikte richtlijnen voor kwaliteitscontrole
Beschikbaar met bolle of platte doppen.