VWR®, Blotting Pads, klasse 707
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
732-0592EA 356 EUR
732-0592 732-0594 732-0595 732-0604 732-0606 732-0608 732-0597 732-0598 732-0599 732-0600 732-0601 732-0602
VWR®, Blotting Pads, klasse 707
Vloeipapier
Dit superdikke papier wordt gebruikt om de blotsandwich af te maken. De gladde, uniforme textuur zorgt voor een constante stroom van buffer door de gel en het blottingmembraan.
  • Bestaat voor 100% uit katoenvezels
  • Geproduceerd met ultrapuur water
  • Bevat geen additieven
  • Zuiverder en uniformer dan papieren handdoeken