PCR-microbuizen met bolle dop, Axygen®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PCR-02D-A PCR-02D-C
732-1034EA 70.74 EUR
732-1034 732-0676
PCR-microbuizen met bolle dop, Axygen®
Buisjes PCR-buisjes
PP.
  • Bolle doppen voor efficiënte warmteoverdracht vanuit het verwarmd deksel van het PCR toestel
  • Ultradunne wanden van uniforme dikte voor optimale warmteoverdracht
  • Het nauwsluitende ontwerp van de dop zorgt dat er geen kans op verdamping van monsters is
  • Gecertificeerd vrij van RNase, DNase en endotoxinen