Filtertips, ART®-navulsysteem
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
2065E-HR 2065E-RI 2065-HR 2065-RI 2069-RI 2139-RI 2140-RI 2149E-RI 2149P-RI 2179-RI 2065E-05-HR 2065E-05-RI 2069-05-RI 2139-05-RI 2140-05-RI 2149E-05-RI 2149P-05-RI 2179-05-RI 2931-RI
732-1144EA 70.5 EUR
732-1144 732-1152 732-1143 732-1151 732-1153 732-1147 732-1148 732-1149 732-1150 732-1154 732-1168 732-1167 732-1165 732-1180 732-1178 732-1176 732-1174 732-1172 732-1502
Filtertips, ART®-navulsysteem
Pipettips
Dit steriele, navulsysteem voor barrièretips combineert afzonderlijk verpakte blisterbakken van gerecycled plastic met nieuwe scharnierende rekken. Met de indrukbare blisterbak kunnen de ART®-barrièretips eenvoudig in de scharnierende rekken worden geplaatst om stapelbare ruimtebesparende rekken te verkrijgen die eenvoudig, enkelhandig kunnen worden gebruikt. Lege scharnierende rekken kunnen eenvoudig worden omgezet in het ART®-navulsysteem.
  • Milieuvriendelijke verpakking
  • ART® zelfafdichtende barrière om kruiscontaminatie te voorkomen
  • Tips zijn