Barrièretips, lage retentie, extra lang, ART™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
2140-05-HR 2079-05-HR 2080-05-HR 2160P-05-HR
732-1179EA 81.8 EUR
732-1179 732-2397 732-2399 732-2405
Barrièretips, lage retentie, extra lang, ART™
Pipettips
Deze barrièretips zijn ontworpen voor gebruik in vrijwel elke pipet en toepassing. De zelfafdichtende barrière biedt 100% bescherming tegen aerosols en vloeistofverontreiniging. Met behulp van geavanceerde lage-retentietechnologie zorgt het hydrofobe binnenoppervlak van deze tips voor aanzienlijk minder monsterverlies door adhesie en voor maximale monsterterugwinning.
  • Transparant, steriel
  • Vrij van RNase, DNase, DNA, ATP, bioburden, endotoxine, pyrogenen en PCR-inhibitoren
  • De extra lange tips voorkomen besmetting door de grotere afstand tussen de
More Product Information
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage
Milieu certificering IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)