PCR-platen voor Roche® LightCycler® 480, Axygen®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PCR384LC480WNF PCR-96LC480WBC PCR-96LC480WNF PCR-384-LC480W PCR-96LC480CNF PCR-96-LC480-W
732-1219EA 67.49 EUR
732-1219 732-1378 732-1379 732-1376 AXYGPCR-96LC480CNF 732-1591
PCR-platen voor Roche® LightCycler® 480, Axygen®
Microplaten PCR-platen
PP, wit. De microplaten met laag profiel zijn compatibel met vele PCR-toestellen, maar zijn bijzonder geschikt voor de Roche® LightCycler® 480.