VWR®, Strips van PCR-buisjes, zonder doppen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
732-0546EA 258 EUR
732-0546 732-0550 732-0552 732-0553 732-0554 732-0545 211-0338 211-0339 211-0381 732-1506 732-1521 732-1517 732-1518 732-1519 732-1520 731-0367 732-3391 732-3484 732-3485 732-3499 732-3608 732-3609 732-3610
VWR®, Strips van PCR-buisjes, zonder doppen
Buisjes PCR-buisjes
Deze PCR-buisstrips en doppen zijn gemaakt van PP-hars en zijn ontworpen om te passen op de meeste populaire merken thermocyclers.
  • Gecertificeerd vrij van DNase, RNase en menselijk DNA
  • Vervaardigd uit polypropyleen onder strikte richtlijnen voor kwaliteitscontrole
Beschikbaar met bolle of platte doppen.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage,Duurzame verpakking Lage impact op de fabricage,Duurzame verpakking Lage impact op de fabricage,Duurzame verpakking