Elektroporatiecuvetten
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
5510-11 5520 5540-11
732-2267EA 300 EUR
732-2267 732-2268 732-2269
Elektroporatiecuvetten
Cuvetten Elektroporatiecuvetten
Compatibel met alle veelgebruikte elektroporatietoestellen.
  • Door nauwkeurige toleranties voor de opening is de veldsterkte reproduceerbaar en de overdracht uiterst efficiënt
  • De kamer bestaat uit een naadloos kunststof afgietsel, is lekvrij en houdt de aluminiumplaten parallel voor uniforme monsterbehandeling en veiligheid
  • Gematteerde doppen met kleurcodering, herkenbaar en er kan op geschreven worden
  • De doppen sluiten nauw om de steriliteit te handhaven
Bestelinformatie: Leverbaar met drie verschillende openingsgroottes: 1 mm (witte dop) geeftMore Product Information