PCR-platen, 96 wells, met rand, laag profiel, Thermo-Fast®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
AB-0800 AB-0800/R AB-0800/K AB-0800/W AB-0800/B AB-0800/G AB-0800/P AB-0800/Y AB-0800/L AB-0800/Y-L AB-0800/W-L AB-0800/R-L AB-0800/P-L AB-0800/G-L AB-0800/150 AB-0800/B-L
732-4888EA 160 EUR
732-4888 732-0390 732-0388 732-0391 732-0078 732-0079 732-0389 732-0392 732-0881 732-2949 732-2948 732-2947 732-2946 732-2945 ADVAAB-0800/150 732-2944
PCR-platen, 96 wells, met rand, laag profiel, Thermo-Fast®
Microplaten PCR-platen
PP. Het lage profiel van de plaat vermindert de 'dode ruimte' tussen het verwarmde deksel van de thermocycler en het monster. Dit elimineert condensatie op de zijwand van de buis, waardoor vermindering van het PCR-volume wordt voorkomen en de efficiëntie van de reactie wordt verhoogd.
  • Geschikt voor gebruik met geautomatiseerde systemen
  • Maximaal wellvolume 0,2 ml indien gebruikt met filmafdichtingen
  • In de rand van de platen zijn acht gaten gemaakt, handig bij het plaatsen in en verwijderen uit PCR-blokken
  • Heldere wellbodem voor goed zicht op monster
More Product Information