Whatman™ cellulose blotting papers, klasse GB003, Whatman-producten (Cytiva)
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
10426880 10426890 10426892 10427818 10427826 10427810 10427812 10427813 10427804 10427806 10547922 10427805
732-4091EA 36 EUR
732-4091 732-4092 732-4093 732-4098 732-4100 732-2531 732-4229 732-4230 732-2760 732-2599 732-2762 732-2761
Whatman™ cellulose blotting papers, klasse GB003, Whatman-producten (Cytiva)
Vloeipapier
Dit blottingpapier voor algemene doeleinden is gemaakt van zuivere basismateriaal met een groot absorptievermogen en wordt gebruikt als ondersteuning van de membraangel. Vanwege de dikte (0,8 mm) wordt dit papier aanbevolen voor lysis/denaturatie van kolonie- en plaqueoverdracht en Western blotting.
  • Zuiver cellulose volledig gemaakt van katoenlinters van de hoogste kwaliteit en zonder additieven, hierdoor is er geen verontreiniging tijdens de overdracht
  • Speciaal voor chromatografische en blottechnieken geproduceerd en getest om het capillaire vermogen
More Product Information