qPCR SuperMixes, PerfeCTa®
Leverancier: Quantabio
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
95051-500 95050-500 95052-500 95050-02K 95051-02K 95052-02K
733-1188EA 1360 EUR
733-1188 733-1184 733-1192 733-1185 733-1189 733-1193
qPCR SuperMixes, PerfeCTa®
Reagentia voor nucleïnezuren qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
PerfeCTa® qPCR SuperMixes zijn 2X geconcentreerde, gebruiksklare reactiecocktails die alle componenten bevatten behalve primers, probes en template voor qPCR.
  • Groot, dynamisch bereik voor betere betrouwbaarheid
  • Superieure hot start door antilichamen zorgt voor grotere specificiteit, waardoor nauwkeurigere kwantificering mogelijk is
Deze SuperMixes bevatten buffers en stabilisatoren die zijn geoptimaliseerd voor een maximale efficiëntie, reproduceerbaarheid en gevoeligheid van PCR met TaqMan®- en TaqMan® MGB-probeschemie. Door de verbeterde specificiteit van PerfeCTa® qPCR SuperMixes worden kruisreacties tussen homologe sequenties onderdrukt, waardoor de detectie en het onderscheidingsvermogen bij SNP-toepassingen worden verbeterd. Een belangrijke component is AccuStart™ Taq DNA-polymerase, die monoklonale antilichamen bevat die de polymerase vóór de initiële PCR-denaturatiestap bindt en deactiveert. Bij deactivatie door verhitting (2 minuten bij 95 °C) worden de antilichamen onomkeerbaar gedenatureerd, waarbij volledig actieve, ongemodificeerde Taq DNA polymerase wordt vrijgegeven. Hierdoor wordt specifieke en efficiënte primeruitbreiding gestimuleerd met als voordeel de reactie-initiatie bij kamertemperatuur. Perfecta® qPCR SuperMixes worden ontwikkeld met en zonder referentiekleurstof, om compatibiliteit met specifieke realtime qPCR-instrument te bieden.
Er zijn monsterkits verkrijgbaar, neem voor meer informatie contact met ons op.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable
Applicatie qPCR-sonde