qScript™ XLT One-Step RT-qPCR ToughMix®
Leverancier: Quantabio
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
95134-500 95133-100 95132-100 95132-500 95133-500 95134-100 95132-02K 95133-02K 95134-02K 95132-05K 95134-05K
733-2234EA 839 EUR
733-2234 733-2162 733-2161 733-2230 733-2232 733-2163 733-2908 QUNT95133-02K QUNT95134-02K 733-2909 QUNT95134-05K
qScript™ XLT One-Step RT-qPCR ToughMix®
Reagentia voor nucleïnezuren qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
qScript™ XLT One-Step RT-qPCR ToughMix® is een gebruiksklare, zeer gevoelige formule voor kwantitatieve omgekeerde transcriptie-PCR (RT-qPCR) van RNA-templates.
  • Lost algemeen bekende remmers op, waaronder polysachariden, hemoglobine, humuszuur en melanine
  • Geschikt voor snelle of standaard qPCR-cyclicondities
  • Groot dynamisch bereik zorgt voor betrouwbare gegevens van waardevolle monsters
  • Multiplexing ingeschakeld - ondersteunt detectie van maximaal vier doelen
qScript™ XLT One-Step RT-qPCR ToughMix® is een veelzijdige en robuuste RT-qPCR-reagens die zorgt voor maximale gevoeligheid en PCR-efficiëntie bij uiteenlopende fluorogene probechemie, zoals TaqMan® hydrolyseprobes.