Celcultuurflessen, Falcon®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
353014 353018 353024 353028 353082 353108 353109 353112 353009 353133 353107 353110 353135 353136 353138 353139 355000 355001
734-0009EA 260.69 EUR
734-0009 734-0010 734-0012 734-0014 734-0031 734-0044 734-0045 734-0047 734-0962 734-0965 734-0043 734-0046 734-0049 734-0050 734-0957 734-1031 734-0266 734-0267
Celcultuurflessen, Falcon®
Kolven Celcultuurflessen
PS, behandeld voor weefselkweek, steriel, pyrogeenvrij.
  • Makkelijk leesbare gedrukte volumetrische schaalverdeling en schrijfveld
  • Geventileerde doppen bevatten een hydrofoob membraan van 0,2 µm
  • Handige, medische peel-verpakking zorgt dat de fles steriel blijft
De vacuümgas-plasmaweefselkweekbehandeling zorgt voor een consistente celhechting, -verspreiding en -groei.
Barcoded (robotics/automation compatible).
Opgelet: NOTE: Culture area and capacity are nominal.