Chamber slides, Corning® BioCoat™ Collagen I
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
354557 354630
734-0206EA 444 EUR
734-0206 734-0241
Chamber slides, Corning® BioCoat™ Collagen I
Object- en dekglaasjes Objectglaasjes met cultuurkamers
BioCoat Collagen I CultureSlides kunnen cellen worden gekweekt die vervolgens worden geanalyseerd op een objectglaasje. Cellen worden gekweekt in een kunststof compartiment dat aan een speciaal geprepareerd objectglaasje is bevestigd. Cellen kunnen worden gefixeerd en gekleurd in situ zonder verstoring van de celmonolaag.
  • Compartiment kan eenvoudig en veilig worden verwijderd met het meegeleverde wegwerpgereedschap voor veilige verwijdering
  • De drukgevoelige, biocompatibele, acrylhechtende afdichting blijft na verwijdering op de container achter en niet op
More Product Information