Dialyseslangen, Spectra/Por®2
Leverancier: Spectrum Laboratories
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
132676 132678 132680 132682 132684
734-0671EA 418 EUR
734-0671 734-0672 734-0673 734-0675 734-0676
Dialyseslangen, Spectra/Por®2
Slangen Dialyseslangen
MWCO 6 - 14 kD, geregenereerde cellulose.
  • Transparant en flexibel
Dit economisch membraan is ideaal voor een groot aantal toepassingen waarin er een belangrijk verschil in grootte is tussen het moleculair gewicht van de te scheiden stoffen; waaronder monstervoorbereiding, ontzouten, bufferuitwisseling, pH-verandering, proteïne purificatie. Standaard type RC biedt een goede chemische compatibiliteit en kan gebruikt worden met verdunde sterke zuren en basen, geconcentreerde zwakke zuren en basen, de meeste alcoholen en sommige milde of verdundeMore Product Information