Corning® Storage Mats
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
3080 3083 3341 3346
734-1533EA 376.61 EUR
734-1533 734-1535 732-0482 732-0487
Corning® Storage Mats
Afdichtingen Afdichtingen van microtiterplaten
Meerdere formaten voor specifieke en nauwkeurige pasvorm op 96- en 384-wells platen en blokken.
  • Non sterile
  • Not treated
Opslagmat microplaat met ronde wells: Geschikt voor Corning® 96-wells platen en blokken met ronde wells.
Gemaakt van ethylvinylacetaat (EVA), compatibel met DMSO
Gecertificeerd DNase- en RNase-vrij
Kan handmatig of met behulp van de applicator worden aangebracht.
Afdichtmat opslagblok met vierkante wells: Geschikt voor Corning® 96-wells opslagblokken met vierkante wells van 2 ml.
Gemaakt van ethylvinylacetaat (EVA), compatibelMore Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable