Multtiwell-Celcultuurplaten, Costar®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
3471 3473 3506 3512 3513 3516 3526 3548 3527 3524 3335 3336 3337 3338 3736 3737 3738
734-1582EA 632.9 EUR
734-1582 734-1584 734-1596 734-1597 734-1598 734-1599 734-1605 734-1607 734-1606 734-1604 734-1210 734-1211 734-1212 734-4067 392-0213 392-0214 392-0215
Multtiwell-Celcultuurplaten, Costar®
Microplaten Celcultuurplaten
Helder PS, vlakke bodem, met deksel. Verkrijgbaar met diverse oppervlaktebehandelingen.
  • Deksels met condensatieringen om de verontreiniging te verminderen
  • Uniform formaat voor gemakkelijk stapelen
  • Individuele alfanumerieke codes voor wellidentificatie
  • Gesteriliseerd met behulp van gammastraling
  • Gecertificeerd niet-pyrogeen